Direkt zum Inhalt
BDPH9BCCEF7A
Bide Pharmatech
Ethyl 3-(butylamino)propanoate
Synonym(e):
ethyl 3-(butylamino)propanoate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H19O2N1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
173.26
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C9H19NO2/c1-3-5-7-10-8-6-9(11)12-4-2/h10H,3-8H2,1-2H3
Inchi Key
HTFPNDKVPVWBDL-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethyl 3-(butylamino)propanoate
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)