Fortfahren mit
BDPH9BCCFB1A
Bide Pharmatech
3-Bromo-6-chloro-2-iodopyridine
Synonym(e):
3-bromo-6-chloro-2-iodopyridine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C5H2N1Cl1Br1I1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
318.34
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C5H2BrClIN/c6-3-1-2-4(7)9-5(3)8/h1-2H
Inchi Key
PNKGIZKPKHAJOI-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Bromo-6-chloro-2-iodopyridine
Signalwort
Danger
Piktogramme
CorrosionSkull and crossbones
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)