Fortfahren mit
BDPH9BCD19B2
Bide Pharmatech
2-Amino-5-chloro-3-fluorophenol
Synonym(e):
2-amino-5-chloro-3-fluorophenol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H5O1N1Cl1F1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
161.56
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C6H5ClFNO/c7-3-1-4(8)6(9)5(10)2-3/h1-2,10H,9H2
Inchi Key
VHVCSCFCFVSSFP-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Amino-5-chloro-3-fluorophenol
Sicherheitshinweise
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)