Direkt zum Inhalt
BDPH9BCD2E5A
Bide Pharmatech
N-Ethyl-3,4-dimethylbenzylamine
Synonym(e):
N-(3,4-dimethylbenzyl)ethanamine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C11H17N1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
163.26
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C11H17N/c1-4-12-8-11-6-5-9(2)10(3)7-11/h5-7,12H,4,8H2,1-3H3
Inchi Key
JTHLCDILGMWAOG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
96%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-Ethyl-3,4-dimethylbenzylamine
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)