Fortfahren mit
BDPH9BCD2FB7
Bide Pharmatech
4-Bromo-1-chloro-2-(4-ethoxybenzyl)benzene
Synonym(e):
4-bromo-1-chloro-2-(4-ethoxybenzyl)benzene
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C15H14O1Cl1Br1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
325.63
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C15H14BrClO/c1-2-18-14-6-3-11(4-7-14)9-12-10-13(16)5-8-15(12)17/h3-8,10H,2,9H2,1H3
Inchi Key
ZUNCHZBITMUSRD-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to off-white powder or crystals
Still not finding the right product?
hstatements
Sicherheitshinweise
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)