Fortfahren mit
BDPH9BCD33A8
Bide Pharmatech
1,4-Phenylene bis(1,3-dioxo-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carboxylate)
Synonym(e):
4-{[(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2-benzofuran-5-yl)carbonyl]oxy}phenyl 1,3-dioxo-1,3-dihydro-2-benzofuran-5-carboxylate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C24H10O10
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
458.34
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C24H10O10/c25-19(11-1-7-15-17(9-11)23(29)33-21(15)27)31-13-3-5-14(6-4-13)32-20(26)12-2-8-16-18(10-12)24(30)34-22(16)28/h1-10H
Inchi Key
CXISKMDTEFIGTG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to light yellow powder or crystal
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)