Merck
BDPH9BCD3555
Bide Pharmatech
Phenyl(pyridin-2-yl)methanone
Synonym(e):
phenyl(2-pyridinyl)methanone
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
GrĂ¶ĂŸe auswĂ€hlen
Ansicht Àndern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C12H9O1N1
Molekulargewicht:
183.21
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist fĂŒr Sie da.
UnterstĂŒtzung erhalten
Inchi Code
1S/C12H9NO/c14-12(10-6-2-1-3-7-10)11-8-4-5-9-13-11/h1-9H
Inchi Key
GCSHUYKULREZSJ-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kĂŒrzlich erworben haben.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen