Direkt zum Inhalt
BDPH9BCD4DB4
Bide Pharmatech
2-(tert-Butyl)-4-chloroquinazoline
Synonym(e):
2-tert-butyl-4-chloroquinazoline
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C12H13N2Cl1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
220.7
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C12H13ClN2/c1-12(2,3)11-14-9-7-5-4-6-8(9)10(13)15-11/h4-7H,1-3H3
Inchi Key
RRKKSASKQFKRHK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow powder to crystal
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-(tert-Butyl)-4-chloroquinazoline
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)