Merck
BDPH9BCD5A46
Bide Pharmatech
Methyl 2-(3-bromopyridin-4-yl)acetate
Synonym(e):
methyl (3-bromo-4-pyridinyl)acetate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H8O2N1Br1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
230.06
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C8H8BrNO2/c1-12-8(11)4-6-2-3-10-5-7(6)9/h2-3,5H,4H2,1H3
Inchi Key
AMMJWCPUBIBZEG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8°C
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)