Merck
BDPH9BCD6C44
Bide Pharmatech
4-(2-Aminoethyl)-4H-1,2,4-triazole
Synonym(e):
2-(4H-1,2,4-triazol-4-yl)ethanamine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C4H8N4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
112.13
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C4H8N4/c5-1-2-8-3-6-7-4-8/h3-4H,1-2,5H2
Inchi Key
ATCZRYPJBPXFIN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-(2-Aminoethyl)-4H-1,2,4-triazole
Sicherheitshinweise
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)