Merck
BDPH9BCD8396
Bide Pharmatech
2-Bromo-N-(4-(trifluoromethyl)phenyl)acetamide
Synonym(e):
2-bromo-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H7O1N1Br1F3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
282.06
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C9H7BrF3NO/c10-5-8(15)14-7-3-1-6(2-4-7)9(11,12)13/h1-4H,5H2,(H,14,15)
Inchi Key
FEOPWEWRBFPVKW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
Sicherheitshinweise
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)