Fortfahren mit
BDPH9BCD8BEB
Bide Pharmatech
Ethyl 2-(5-bromopyrimidin-2-yl)acetate
Synonym(e):
ethyl (5-bromo-2-pyrimidinyl)acetate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H9O2N2Br1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
245.08
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C8H9BrN2O2/c1-2-13-8(12)3-7-10-4-6(9)5-11-7/h4-5H,2-3H2,1H3
Inchi Key
WJXDNGKSVNQDBZ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Low-melting Solid or Semi-solid or Liquid or Cloudy liquid
Still not finding the right product?
Sicherheitshinweise
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)