Direkt zum Inhalt
BDPH9BCDA71B
Bide Pharmatech
4-Amino-2-fluoro-N-methylbenzamide
Synonym(e):
4-amino-2-fluoro-N-methylbenzamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H9O1N2F1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
168.17
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C8H9FN2O/c1-11-8(12)6-3-2-5(10)4-7(6)9/h2-4H,10H2,1H3,(H,11,12)
Inchi Key
XOKAXPQJUODMSH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown to Brown Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Amino-2-fluoro-N-methylbenzamide
Sicherheitshinweise
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)