Merck
BDPH9BCDB355
Bide Pharmatech
6-Bromophthalazine-1,4-diol
Synonym(e):
6-bromophthalazine-1,4-diol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H5O2N2Br1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
241.04
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C8H5BrN2O2/c9-4-1-2-5-6(3-4)8(13)11-10-7(5)12/h1-3H,(H,10,12)(H,11,13)
Inchi Key
UFWQSROUAIPXQJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to off-white solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-Bromophthalazine-1,4-diol
hstatements
Sicherheitshinweise
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)