Merck
BDPH9BCDBAF3
Bide Pharmatech
4-(Pyridin-2-yldisulfanyl)pentanoic acid
Synonym(e):
4-(2-pyridinyldisulfanyl)pentanoic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C10H13O2N1S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
243.35
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C10H13NO2S2/c1-8(5-6-10(12)13)14-15-9-4-2-3-7-11-9/h2-4,7-8H,5-6H2,1H3,(H,12,13)
Inchi Key
OOUPHXWHXYLQBK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)