Fortfahren mit
BDPH9BCDBBF2
Bide Pharmatech
3-Chloroquinoxalin-2-amine
Synonym(e):
3-chloro-2-quinoxalinamine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H6N3Cl1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
179.61
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C8H6ClN3/c9-7-8(10)12-6-4-2-1-3-5(6)11-7/h1-4H,(H2,10,12)
Inchi Key
NOFJFBHOKPHILH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Chloroquinoxalin-2-amine
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)