Direkt zum Inhalt
BDPH9BCDC00D
Bide Pharmatech
2-(3-Fluoro-4-methoxyphenyl)ethanol
Synonym(e):
2-(3-fluoro-4-methoxyphenyl)ethanol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H11O2F1
Molekulargewicht:
170.18
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C9H11FO2/c1-12-9-3-2-7(4-5-11)6-8(9)10/h2-3,6,11H,4-5H2,1H3
Inchi Key
CTZFMMKZSPJHOS-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)