Fortfahren mit
BDPH9BCDC44B
Bide Pharmatech
Tris(4-bromo-2,3,5,6-tetramethylphenyl)borane
Synonym(e):
tris(4-bromo-2,3,5,6-tetramethylphenyl)borane
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C30H36Br3B1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
647.14
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C30H36BBr3/c1-13-19(7)28(32)20(8)14(2)25(13)31(26-15(3)21(9)29(33)22(10)16(26)4)27-17(5)23(11)30(34)24(12)18(27)6/h1-12H3
Inchi Key
CDDHNGCDCAKILA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
Signalwort
Danger
Piktogramme
Flame
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)