Merck
BDPH9BCDC7DF
Bide Pharmatech
2-Bromo-3-chloro-6-fluorophenol
Synonym(e):
2-bromo-3-chloro-6-fluorophenol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H3O1Cl1Br1F1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
225.44
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C6H3BrClFO/c7-5-3(8)1-2-4(9)6(5)10/h1-2,10H
Inchi Key
IIUGMPIVXXGABN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Bromo-3-chloro-6-fluorophenol
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)