Fortfahren mit
BDPH9BCDCA03
Bide Pharmatech
4',5-Di-tert-butyl-[1,1'-biphenyl]-2-amine
Synonym(e):
4',5-di-tert-butyl-[1,1'-biphenyl]-2-amine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C20H27N1
Molekulargewicht:
281.44
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C20H27N/c1-19(2,3)15-9-7-14(8-10-15)17-13-16(20(4,5)6)11-12-18(17)21/h7-13H,21H2,1-6H3
Inchi Key
ODZBOWNEYXGNHD-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)