Direkt zum Inhalt
BDPH9BCDCED1
Bide Pharmatech
1H-Imidazole-2-carboxamide
Synonym(e):
1H-imidazole-2-carboxamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C4H5O1N3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
111.1
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C4H5N3O/c5-3(8)4-6-1-2-7-4/h1-2H,(H2,5,8)(H,6,7)
Inchi Key
NMIZONYLXCOHEF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1H-Imidazole-2-carboxamide
Sicherheitshinweise
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)