Fortfahren mit
BDPH9BCDD0FA
Bide Pharmatech
Methyl 2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetate
Synonym(e):
methyl [4-(trifluoromethyl)phenyl]acetate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C10H9O2F3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
218.18
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C10H9F3O2/c1-15-9(14)6-7-2-4-8(5-3-7)10(11,12)13/h2-5H,6H2,1H3
Inchi Key
ONNMKZXKTBYWFA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid or lump
Still not finding the right product?
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)