Merck
BDPH9BCDD75F
Bide Pharmatech
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Synonym(e):
3-chloro-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H3O2Cl2F3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
259.01
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C8H3Cl2F3O2/c9-5-1-4(7(10)14)2-6(3-5)15-8(11,12)13/h1-3H
Inchi Key
SDWXPVZFCXEROE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)