Fortfahren mit
BDPH9BCDDCDE
Bide Pharmatech
N-(4-Aminobutyl)acetamide
Synonym(e):
N-(4-aminobutyl)acetamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H14O1N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
130.19
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C6H14N2O/c1-6(9)8-5-3-2-4-7/h2-5,7H2,1H3,(H,8,9)
Inchi Key
KLZGKIDSEJWEDW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-(4-Aminobutyl)acetamide
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)