Direkt zum Inhalt
BDPH9BCDE413
Bide Pharmatech
2-(4-Bromothiophen-2-yl)-N-(4-((6-methyl-2-(pyrrolidin-1-yl)pyrimidin-4-yl)amino)phenyl)acetamide
Synonym(e):
2-(4-bromothiophen-2-yl)-N-(4-((6-methyl-2-(pyrrolidin-1-yl)pyrimidin-4-yl)amino)phenyl)acetamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C21H22O1N5Br1S1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
472.41
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C21H22BrN5OS/c1-14-10-19(26-21(23-14)27-8-2-3-9-27)24-16-4-6-17(7-5-16)25-20(28)12-18-11-15(22)13-29-18/h4-7,10-11,13H,2-3,8-9,12H2,1H3,(H,25,28)(H,23,24,26)
Inchi Key
ACDZBXZERLBYOW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)