Direkt zum Inhalt
BDPH9BCDEB11
Bide Pharmatech
1-(3-Fluorophenyl)propan-1-amine hydrochloride
Synonym(e):
1-(3-fluorophenyl)propan-1-amine hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H13N1Cl1F1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
189.66
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C9H12FN.ClH/c1-2-9(11)7-4-3-5-8(10)6-7;/h3-6,9H,2,11H2,1H3;1H
Inchi Key
ODZRCWFYKMOLKD-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)