Merck
BDPH9BCDF09C
Bide Pharmatech
Methyl 6-chloro-5-methoxynicotinate
Synonym(e):
methyl 6-chloro-5-methoxynicotinate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H8O3N1Cl1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
201.61
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C8H8ClNO3/c1-12-6-3-5(8(11)13-2)4-10-7(6)9/h3-4H,1-2H3
Inchi Key
XPHMEWSKODAWPT-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Still not finding the right product?
Sicherheitshinweise
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)