Merck
BDPH9BCDF161
Bide Pharmatech
6-Fluoro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
Synonym(e):
6-fluoro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H11N1Cl1F1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
187.64
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C9H10FN.ClH/c10-9-2-1-8-6-11-4-3-7(8)5-9;/h1-2,5,11H,3-4,6H2;1H
Inchi Key
YXZXFMKDFFJUCA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
solid
Still not finding the right product?
Sicherheitshinweise
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)