Fortfahren mit
BDPH9BCDF166
Bide Pharmatech
4-(Dimethylamino)butan-2-ol
Synonym(e):
4-(dimethylamino)butan-2-ol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H15O1N1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
117.19
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C6H15NO/c1-6(8)4-5-7(2)3/h6,8H,4-5H2,1-3H3
Inchi Key
IXAXPXLEJPTDGO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-(Dimethylamino)butan-2-ol
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)