Merck
BDPH9BCDF3E6
Bide Pharmatech
3-(tert-Butyl)-1-phenyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Synonym(e):
3-tert-butyl-1-phenyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C14H16O2N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
244.29
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C14H16N2O2/c1-14(2,3)12-9-11(13(17)18)16(15-12)10-7-5-4-6-8-10/h4-9H,1-3H3,(H,17,18)
Inchi Key
JYAMNOJMPNSKGL-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)