Fortfahren mit
BDPH9BCDFAA0
Bide Pharmatech
2-Bromo-3-(bromomethyl)pyridine
Synonym(e):
2-bromo-3-(bromomethyl)pyridine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H5N1Br2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
250.92
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C6H5Br2N/c7-4-5-2-1-3-9-6(5)8/h1-3H,4H2
Inchi Key
NEWLOSCWMVKPGI-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or Semi-Solid or Liquid or Lump
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Bromo-3-(bromomethyl)pyridine
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)