Direkt zum Inhalt
BDPH9BCDFD0E
Bide Pharmatech
5-(4-(Di-p-tolylamino)phenyl)thiophene-2-carbaldehyde
Synonym(e):
5-(4-(di-p-tolylamino)phenyl)thiophene-2-carbaldehyde
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C25H21O1N1S1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
383.51
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C25H21NOS/c1-18-3-9-21(10-4-18)26(22-11-5-19(2)6-12-22)23-13-7-20(8-14-23)25-16-15-24(17-27)28-25/h3-17H,1-2H3
Inchi Key
MUQFSLMELVMDSR-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)