Fortfahren mit
BDPH9BCDFFA7
Bide Pharmatech
6-Chloro-5-iodonicotinic acid
Synonym(e):
6-chloro-5-iodonicotinic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H3O2N1Cl1I1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
283.45
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C6H3ClINO2/c7-5-4(8)1-3(2-9-5)6(10)11/h1-2H,(H,10,11)
Inchi Key
PGYDTSFRXGYMNF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
96%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-Chloro-5-iodonicotinic acid
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)