Merck
BDPH9BCE050E
Bide Pharmatech
(4-Fluoro-3-methylphenyl)methanamine
Synonym(e):
4-fluoro-3-methylbenzylamine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H10N1F1
Molekulargewicht:
139.17
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C8H10FN/c1-6-4-7(5-10)2-3-8(6)9/h2-4H,5,10H2,1H3
Inchi Key
PQXWYQZQCWWMDQ-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)