Direkt zum Inhalt
BDPH9BCE13EA
Bide Pharmatech
2-Bromo-1-(2-fluoro-4-methoxyphenyl)ethanone
Synonym(e):
2-bromo-1-(2-fluoro-4-methoxyphenyl)ethanone
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H8O2Br1F1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
247.06
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C9H8BrFO2/c1-13-6-2-3-7(8(11)4-6)9(12)5-10/h2-4H,5H2,1H3
Inchi Key
OKLFPKDKQYVRNJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)