Merck
BDPH9BCE17CB
Bide Pharmatech
4-(4-Iodophenyl)pyridine
Synonym(e):
4-(4-iodophenyl)pyridine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C11H8N1I1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
281.1
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C11H8IN/c12-11-3-1-9(2-4-11)10-5-7-13-8-6-10/h1-8H
Inchi Key
UDXJNRYHGQJHGL-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-(4-Iodophenyl)pyridine
hstatements
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)