Fortfahren mit
BDPH9C01EC7D
Bide Pharmatech
PSMA-ALB-56
Synonym(e):
(3S,10S,14S)-1,4,12-trihydroxy-1-(4-((((S)-1-hydroxy-2-((1-hydroxy-2-(4,7,10-tris(carboxymethyl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecan-1-yl)ethylidene)amino)-6-((1-hydroxy-4-(p-tolyl)butylidene)amino)hexylidene)amino)methyl)cyclohexyl)-3-(naphthalen-2-ylmethyl)-2,5,11,13-tetraazahexadeca-1,4,11-triene-10,14,16-tricarboxylic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C66H95N11O18/c1-44-15-17-45(18-16-44)9-8-14-55(78)67-27-6-4-12-51(70-56(79)40-74-29-31-75(41-58(82)83)33-35-77(43-60(86)87)36-34-76(32-30-74)42-59(84)85)62(89)69-39-46-19-23-49(24-20-46)61(88)71-54(38-47-21-22-48-10-2-3-11-50(48)37-47)63(90)68-28-7-5-13-52(64(91)92)72-66(95)73-53(65(93)94)25-26-57(80)81/h2-3,10-11,15-18,21-22,37,46,49,51-54H,4-9,12-14,19-20,23-36,38-43H2,1H3,(H,67,78)(H,68,90)(H,69,89)(H,70,79)(H,71,88)(H,80,81)(H,82,83)(H,84,85)(H,86,87)(H,91,92)(H,93,94)(H2,72,73,95)/t46-,49-,51-,52-,53-,54-/m0/s1
Inchi Key
QIWYPMRCMDYQBF-HNLNAKQBSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under PSMA-ALB-56
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)