Merck
BDPH9C021F86
Bide Pharmatech
Benzyl (R)-2-(cyanomethyl)piperazine-1-carboxylate
Synonym(e):
benzyl (R)-2-(cyanomethyl)piperazine-1-carboxylate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C14H17O2N3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
259.31
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C14H17N3O2/c15-7-6-13-10-16-8-9-17(13)14(18)19-11-12-4-2-1-3-5-12/h1-5,13,16H,6,8-11H2/t13-/m1/s1
Inchi Key
QSKMFYCQRQLYMF-CYBMUJFWSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid or lump
Still not finding the right product?
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)