Merck
BDPH9C02472F
Bide Pharmatech
(S)-4-Fluoro-2,3-dihydrobenzofuran-3-amine
Synonym(e):
(3S)-4-fluoro-2,3-dihydro-1-benzofuran-3-amine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H8O1N1F1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
153.16
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8°C
Inchi Code
1S/C8H8FNO/c9-5-2-1-3-7-8(5)6(10)4-11-7/h1-3,6H,4,10H2/t6-/m1/s1
Inchi Key
AQQJRPFPRCBKNR-ZCFIWIBFSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or liquid
Still not finding the right product?
Sicherheitshinweise
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)