Fortfahren mit
COM448635541
Combi-Blocks, Inc.
4-Methoxy-2-phenylpyridine
Synonym(e):
4-methoxy-2-phenylpyridine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C12H11O1N1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
185.23
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C12H11NO/c1-14-11-7-8-13-12(9-11)10-5-3-2-4-6-10/h2-9H,1H3
Inchi Key
OXUCGUHGNJQWMT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Methoxy-2-phenylpyridine
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)