Fortfahren mit
MXPPUMP01
Milliflex Plus Pumpe
Beer, Bottled Water, Cosmetics, Pharmaceutical Products Analysis, Bioburden Testing, Water Monitoring
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.79
UNSPSC Code:
41116129
AC/DC input
24 V / 30 V DC
material
polyester
manufacturer/tradename
Milliflex®
H
13.5 cm (5.3 in.)
L
26.9 cm (10.6 in.)
W
17 cm (6.69 in.)
weight
3.6 kg (7.9 lb)
input
sample type beer
sample type cosmetics
sample type bottled water
sample type pharmaceutical(s)
application(s)
bioburden testing
cosmetics
pharmaceutical
water monitoring
shipped in
ambient
General description
Die Qualitätsbewertung nachgelagerter Prozesse umfasst mehrere Schritte im Herstellprozess pharmazeutischer Produkte, Getränke und mikroelektronischer Geräte. Die kompakte Milliflex PLUS-Vakuumpumpe optimiert die Filtrationsschritte während der Testphase und beschleunigt somit die QK-Probenahme. Zusammen mit den benutzerfreundlichen Milliflex-Filtrationstrichtern bieten die Pumpen und Milliflex-Einheiten eine integrierte Lösung für zuverlässige und genaue Ergebnisse in Produktionsumgebungen mit hoher Durchsatzrate.
Legal Information
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)