Fortfahren mit
SAMP2GHVB
Samplicity G2 Starter Bundle (Glossy Green) with 0.45 µm Millex-HV Filters
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41104922
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031690
Pore size:
0.45 μm
Sterility:
non-sterile
Material:
PVDF , polypropylene (with polyester and silicone components )
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
PVDF , polypropylene (with polyester and silicone components )
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
technique(s)
analytical sample preparation: suitable
membrane diam.
33 mm
size
≤2 mL , limited by vial volume
pore size
0.45 μm
Packaging
non sterile
Other Notes
Compatible with Aqueous acidic or basic media
SAMPLICITY® G2 system, Millex™-HV Filters, easy fill funnels
Legal Information
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAMPLICITY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
For general laboratory use only
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)