Fortfahren mit
BPS78366
PARP Substrate Mixture 1
Synonym(e):
PARP Substrate Mixture
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
47101613
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
manufacturer/tradename
BPS Bioscience
storage temp.
-65 to -96°C
General description
Proprietary mixture including biotinylated and non-biotinylated NAD+, optimized for use with BPS Bioscience′s poly(ADP) ribose polymerase (PARP) assay kits:
  • PARP1 Chemiluminescent Assay Kit (BPS Bioscience #80551)
  • PARP2 Chemiluminescent Assay Kit (BPS Bioscience #80552)
  • PARP3 Chemiluminescent Assay Kit (BPS Bioscience #80553)
  • PARP10 Chemiluminescent Assay Kit (BPS Bioscience #80560)
Application
Suitable for use with cell extracts and purified PARP enzymes.
Datasheet and Protocols may be found here.
Preparation Note
Tris-buffered solution
Analysis Note
Avoid freeze/thaw cycles.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
BPS78371P0996AB16661
description
-
description
-
description
recombinant, expressed in E. coli
description
serum, Chemicon®
storage temp.
-65 to -96°C
storage temp.
-65 to -96°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
manufacturer/tradename
BPS Bioscience
manufacturer/tradename
BPS Bioscience
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Chemicon®
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)