Fortfahren mit
BPS78563
5x Cell Isolation Buffer
Synonym(e):
buffers
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
47101613
eCl@ss:
32039090
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
manufacturer/tradename
BPS Bioscience
storage temp.
-65 to -96°C
General description
This buffer is intended for use with mammalian cells during magnetic cell isolation or single cell processing. This buffer is optimized and formulated to reduce nonspecific binding and cell clumping
Application
Cell Isolation from mammalian cells.
Datasheet and Protocols may be found here.
Preparation Note
Prepared under sterile conditions and filtered (0.2 µm).Dilute 10-fold with sterile distilled water. For sterile conditions, filter the buffer after dilution and use under laminar flow hood.
Analysis Note
Avoid freeze/thaw cycles.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
290085810P3619
description
-
description
-
description
BioUltra, Molecular Biology, pH 7.8
description
1.0 M, pH 7.4 (25 °C)
storage temp.
-65 to -96°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
manufacturer/tradename
BPS Bioscience
manufacturer/tradename
Chemicon®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)