Tools für die chemische Biologie
Wir machen unseren Einfallsreichtum für Sie zugänglich, damit Sie sich darauf konzentrieren können, die Lücke zwischen Chemie und Biologie zu schließen. Ermöglichen Sie mit Ihrer Arbeit Fortschritte für die Wissenschaftsgemeinschaft in diesem neuen Fachgebiet, das von unseren erstklassigen Lösungen und unserer Führungsposition in der Branche unterstützt wird.
Vorgestellte Produkte anzeigen:
Produkte
Zugehörige Produktinformationen
- Heterocycle and Cyclic Peptide Formation with N-(isocyamino)triphenylphosphorane (Pinc)
Isocyanides are widely used reagents in organic synthesis, with applications ranging from materials science to drug discovery.
- Protected Carbohydrate Building Blocks for More Efficient Syntheses
Carbohydrates and their biologically active glycoconjugate analogs are emerging as an important class of biomolecules.
- Triazolylphenylglyoxal Reagents: Bioconjugation
Chemical ligation modifies biological macromolecules for biotech and medicine, expanding functional material development.
- Fluorescent Retinoid Probes
Fluorescent retinoic acid analogues for use in cellular imaging, protein-ligand binding assays, and flow cytometry to bypass traditional problems associated with fluorescent probes.
- /DE/de/technical-documents/technical-article/chemistry-and-synthesis/lead-discovery/trifunctional-probe-building-blocks
- Fragment-Based DNA-Encoded Library
Dynamic Library technology in drug discovery delivers reliable results with high chemical diversity, suitable for various targets.
Dexterity-Kits
Die Dexterity-Kits sind eine einfache Komplettlösung für die hochempfindliche Proximity-Markierung jedes Proteins, sofern ein Antikörper oder ein kleines Molekül bekannt ist, das für das jeweilige Protein von Interesse (POI) spezifisch ist. Mit diesen Kits für die Proteinmarkierung können Sie ein präzises Mikromapping innerhalb von 4 nm von Ihrem POI durchführen. Dexterity-Kits bieten:
- Einen einfachen Einbau kleiner Moleküle in Form einer Amidbindung, entweder mit einer Amin- oder einer Säuregruppe
- Einen kurzen Markierungsradius
- Benigne Aktivierungsmethode (sichtbares Licht)
- Katalytische Signalverstärkung
DNA-kodierte Bibliotheken (DELs)
DNA-kodierte Fragmentbibliothek
Die Fragment-DEL unseres Partners DyNAbind bietet eine vollständige Screening-Bibliothek in einem einzigen Röhrchen, was Ihre Wirkstoffforschung schneller, effektiver und kostengünstiger macht. Wir haben die Hürden für den Einsatz der DyNAbind DEL-Technologie gesenkt:
- Erschwinglicher Zugang zu serienmäßig produzierter DEL-Technologie
- Dynamische Fragmentbibliothek für einen revolutionären Ansatz beim Screening mit DEL
- Durch die Qualitätskontrolle auf hohem Niveau für jede Fragmentkomponente wird die Zuverlässigkeit der Daten und die Validierung guter Hits maximiert
- Durch die beim Bibliotheksdesign verwendete Dreierregel wird sichergestellt, dass die Verbindungen in einem günstigen Fragmentraum mit guter Ligandeneffizienz liegen und viel Raum für Optimierungen bieten
- Fähigkeit, ein erstes DEL-Screening intern durchzuführen und zu validieren, bevor ein Dienstleister beauftragt wird
- Eine Bibliothek mit maximaler Diversität, die in Bezug auf nahezu jedes Wirkstofftarget eingesetzt werden kann
DNA-kodierte Bibliothek (DEL) mit 10 Millionen Verbindungen
Diese DNA-kodierte Bibliothek unseres Partners DyNAbind enthält eine Bibliothek mit 10 Millionen niedermolekularen Verbindungen, die jeweils mit einem DNA-Barcode versehen sind. Diese DEL bietet:
- 10 Millionen Verbindungen, serienmäßig produziert, kosteneffiziente DEL
- Passt in ein einzelnes Mikrozentrifugenröhrchen
- Für die Verwendung des Kits sind keine komplexen robotischen Geräte erforderlich
- Schnelltest durch Bindung, Waschen, PCR und Next Gen Sequencing
- Kostenlose Analyse auf unserem Website-Portal
- Die Strukturen werden bei 50 Hits oder bis zu 60 Hits mit Bindung ohne Aufpreis aufgedeckt
- Die Label-Lizenz erlaubt die Verwendung von Hits in Forschung und Entwicklung oder in der Produktion ohne zusätzliche Kosten
Chemische Sonden und Werkzeuge
Sondenbausteine: Entwerfen Sie Ihre eigene Sonde
Mit unserer Auswahl an reaktiven Gruppen, Gerüsten, Linkern und Tags können Sie Sonden mit Funktionalitäten entwerfen, die kompatibel sind mit:
- Target-Bindung
- Anreicherung
- Fluoreszenz
- Bioorthogonalen Chemien
Target-basierte Sonden: Selektiv und charakterisiert
Wählen Sie aus Sonden mit hoher Spezifität für ein Target oder eine Untergruppe eines Proteins, um Einblicke in biologische Prozesse, Proteinaktivität und -lokalisierung sowie Netzwerke für die zelluläre Signaltransduktion zu erhalten.
Bioorthogonale Reporter-Tags: Erforschen ohne Störung
Sonden mit Alkin-, Azid- oder Tetrazin-Handle werden mit bioorthogonal kompatiblen fluoreszierenden oder biotinylierten Tags verknüpft
Baseclick EdU-Kits zur Überwachung der Zellproliferation: Schnelle Quantifizierung des Zellwachstums
Nachweis der Zellproliferation insbesondere bei In-vivo-Experimenten mit dem Nukleosid EdU:
- Ungiftig für Tiere
- Unmittelbar in die sich replizierende DNA eingebaut
- Enthält ein Alkin-Handle für die Click-Chemie-Markierung mit Azid-Fluoreszenzsonden
Boger Serinhydrolase-Inhibitoren: Eine irreversible Bindung
Greifen Sie auf eine Molekülbibliothek aus dem Labor von Dale Boger mit breitem Hemmungsspektrum für die Serinhydrolase-Familie zu. Stimmen Sie die Verbindungen auf die gewünschte Reaktivität und Selektivität durch Anlagerung einer funktionellen Gruppe an eine Aminstelle ab und entwickeln Sie Inhibitoren für bestimmte Unterklassen von Serinhydrolase-Enzymen.
Quorum-Sensing-Modulatoren: Beeinflussen der bakteriellen Signaltransduktion
Quorum Sensing ist ein chemischer Kommunikationsmechanismus, der von vielen gewöhnlichen Bakterien genutzt wird. Die vom Helen-Blackwell-Labor entwickelten neuen Modulatoren des Quorum Sensing gehören zu den wirksamsten Inhibitoren und Aktivatoren, die für gramnegative Arten bekannt sind.
BIOKONJUGATION
Vernetzungsmittel: Eine Vielzahl von Linkern für eine Vielzahl biologischer Anforderungen
Wir bieten Vernetzer an, die sich in Länge, Löslichkeit und Reaktivität der funktionellen Gruppen unterscheiden.
- Häufig eingesetzte Biokonjugationslinker wie NHS-Ester für Amine oder Maleimid für Thiole
- Verbesserte Thiol-Kupplung mit APN-Reaktivität
- Verbesserte Löslichkeit mit Sulfo-NHS-Estern und PEGylierten Linkern
- Darüber hinaus sind spaltbare Vernetzer erhältlich
Wir bieten auch Vernetzer an, die für die Reaktivität der Click-Chemie ausgelegt sind.
- Azid- und Alkin-Linker für die Kupfer-Click-Chemie
- Dibenzocyclooctin (DBCO), Azid, Tetrazin oder Transcyclooctin für kupferfreie Click-Chemie
Kalium-Acyltrifluoroborate (KAT): Ein neuer Ansatz für die Biokonjugation
Als einzigartige Klasse funktioneller Gruppen bieten KAT:
- Innovative Ansätze für die Konjugation von Proteinen und die Bildung von Hydrogelen
- Schnelle, chemoselektive amidbildende Reaktionen unter wässrigen Bedingungen ohne Aktivierungsmittel oder Schutzgruppen
Konjugation in der Spätphase: Native chemische Markierung von bioaktiven kleinen Molekülen
Wir bieten Baran Diversinates-Vernetzer mit einem Metallsulfinat an einem Ende zur direkten Anlagerung an ansonsten inerte C-H-Bindungen und einem Azid am anderen Ende zur Anlagerung an Alkine. Wir bieten verschiedene Alkin- und gespannte Alkin-Vernetzer für die Anlagerung an den Azid-Vernetzer an.