Merck
Hochdurchsatz-Screening
Graue 4x6-Well-Platte für das Screening mit hohem Durchsatz.
24-Well-Platte für hohen Durchsatz
High-Throughput-Screening (HTS) ist eine Technik, mit der viele Reaktionen gleichzeitig in paralleler Synthese durchgeführt werden. Diese auch als High-Throughput-Experimentation (HTE) bezeichnete Technik ist besonders nützlich für das schnelle und effiziente Screening von Verbindungen, um die idealen Reaktanten für Ihre Reaktion zu finden. Beim Hochdurchsatz-Screening werden häufig automatisierte Systeme wie Roboter-Plating-Systeme, automatische Datenerfassung/-analyse und Computerprogramme eingesetzt, um die potenziellen Reaktionspartner zu identifizieren. HTS hat den Prozess der Arzneimittelentdeckung revolutioniert und wird von pharmazeutischen Unternehmen, akademischen Einrichtungen und Forschungslaboratorien zur schnellen Identifizierung neuer potenzieller Arzneimittelkandidaten eingesetzt.
Wir bieten eine Vielzahl von Produkten an, um Forschern einen One-Stop-Shop für all ihre Bedürfnisse im Bereich Hochdurchsatz zu bieten.
Produkte
Beliebte Filter
Nach Relevanz sortieren
Angezeigt werden 1-20 von 93
Ansicht ändern
Angezeigt werden 1-20 von 93
Vergleichen
Produktnummer
Produktname
Produktbeschreibung
Preisangaben
Sie haben 1-20 von 93 Suchergebnissen angezeigt.
KitAlysis™ Screening Kits
Die KitAlysis™ Screening Kit Plattform ermöglicht die Durchführung von 24 einzigartigen chemischen Reaktionen mit ~100 mg vom Benutzer bereitgestelltem Substrat. Bei Verwendung der KitAlysis™ Benchtop Inertion Box können diese Reaktionen in einer inerten Atmosphäre ohne Glovebox durchgeführt werden. KitAlysis™-Screening-Kits sind für sieben verschiedene Reaktionstypen vorgebildet erhältlich:
KitAlysis™-Screening-Kit (Z742108) mit 24-Well-Reaktionsblock, Inertionsbox und Schraubendreher-Set für Hochdurchsatzversuche.
KitAlysis™-Starterkit
Basen-Screening - 11 Basen, je 2 Fläschchen, und 2 offene Fläschchen für zusätzliche Basen, die nach dem Ermessen des Chemikers hinzugefügt werden können, um Basen schnell und effizient für Kreuzkupplungsreaktionen zu screenen
Buchwald-Hartwig Aminations-Screening - 12 Katalysatoren, je 2 Fläschchen, für mehrere Basen- und Lösungsmittelsysteme zum schnellen Screening von Buchwald-Hartwig C-N-Kreuzkupplungen
Medium (5, 6, 7) Ring Closing Metathesis Screening -/b>6 Katalysatoren, jeweils 4 Fläschchen, für ein schnelles und effizientes Screening von 5-, 6- und 7-gliedrigen ringbildenden Reaktionen zweier intramolekularer terminaler Alkene
Miyaura-Borylierungs-Screening - 6 Katalysatoren, je 4 Fläschchen, und 2 Diboron-Verbindungen für günstige Palladium-katalysierte Borylierungsbedingungen
24 Pd-Präkatalysator-Screening - 24 Kreuzkupplungs-Präkatalysatoren, die es dem Forscher ermöglichen, seine Auswahl auf spezifischere Kits zu beschränken
Kupfer-C-N-Kreuzkupplungs-Screening - 6 Katalysatoren, jeweils 4 Fläschchen, für mehrere Basen- und Lösungsmittelsysteme zum schnellen Screening von Kupfer-C-N-Kreuzkupplungsreaktionen
Suzuki-Miyaura Cross-Coupling Screening -6 Katalysatoren, je 4 Fläschchen, für günstige Kreuzkupplungsbedingungen
ChemBeads katalysatorbeschichtete Glasperlen in rot.
ChemBeads katalysatorbeschichtete Glasperlen in rot.
ChemBeads
ChemBeads sind katalysatorbeschichtete Glasperlen, die für Trennungs- und Reinigungsprozesse in Hochdurchsatzversuchen verwendet werden. Diese Katalysatorperlen sind ideal für automatisierte Screening-Methoden, da Feststoffmengen im Submilligrammbereich genau gewogen und robotergestützt dosiert werden können. Darüber hinaus können ChemBeads volumetrisch gemessen werden, um Materialverschwendung zu vermeiden. ChemBeads haben ein hohes Oberflächen-Volumen-Verhältnis sowie eine einheitliche Größe und Form, wodurch ein konsistenter und effizienter Trennungsprozess gewährleistet wird, der zu zuverlässigen Ergebnissen führt.