Merck
HomeProdukteWerkstoffwissenschaftBiomedizinische MaterialienFormulierungen und Technologien für den Wirkstofftransport
Formulierungen und Technologien für den Wirkstofftransport
Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Nanoformulierungsentwicklung
Formulierung für den Wirkstofftransport und die Partikelsynthese leicht gemacht
Formulierungen für den Wirkstofftransport sind für die Abgabe, die Wirksamkeit und Stabilität vieler pharmazeutischer Wirkstoffe (API) von entscheidender Bedeutung und haben mit den jüngsten Fortschritten bei Therapeutika, darunter mRNA-Impfstoffe und andere Nukleinsäuren, außerordentlich an Bedeutung gewonnen.
Unsere NanoFabTx™-Formulierungskits sind für die einfache und reproduzierbare Synthese von wirkstoffbeladenen Nano- und Mikropartikeln konzipiert. Ausführliche Protokolle mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen für die Entwicklung von Nanoformulierungen sind im Lieferumfang enthalten, sodass keine langwierigen Optimierungsversuche erforderlich sind. NanoFabTx™-Formulierungskits und -Lipidgemische können mit herkömmlichen Nanopräzipitations- oder Extrusionsverfahren verwendet oder mit den NanoFabTx™-Kits für Mikrofluidiksysteme zur schnellen Synthese gut definierter Partikel für den Wirkstofftransport kombiniert werden.
Lesen Sie mehr
Produkte
Nach Relevanz sortieren
Angezeigt werden 1-20 von 114
Ansicht ändern
Angezeigt werden 1-20 von 114
Vergleichen
Produktnummer
Produktname
Produktbeschreibung
Preisangaben
Sie haben 1-20 von 114 Suchergebnissen angezeigt.
Potenzielle Anwendungsbereiche für unsere NanoFabTx™ Plattform umfassen:
  • Transport von niedermolekularen Verbindungen und Nukleinsäuren
  • Screening und Auswahl optimaler Formulierungen für Liposome, Nano- und Mikropartikel
  • Optimale Kontrolle und Bestimmung der Partikelgröße
  • Optimierung der Wirkstoffbeladungskapazität und Leistung
Illustrierte Wirkstoff-verkapselte NanoFabTx™-Nanopartikel für den Transport niedermolekularer Verbindungen.
NanoFabTx™ Polymer-Wirkstoffformulierungskits für die Synthese Wirkstoff-verkapselter Partikel
Unsere NanoFabTx™-Kits für die Wirkstoffformulierung sind für die Herstellung von polymeren Mikro- und Nanopartikeln spezifischer Größe für den Transport niedermolekularer Wirkstoffe konzipiert. Jedes Kit enthält rationell ausgewählte Polymere, die von unseren Formulierungswissenschaftlern entwickelt und getestet wurden. Unsere NanoFabTx™-Formulierungs-Screening-Kits erleichtern die Polymerauswahl und -optimierung, da sie mehrere Polymere zur Auswahl bieten, darunter PEGylierte und nicht-PEGylierte biologisch abbaubare Polymere PLA, PLGA und PCL.
Illustrierte Nukleinsäure-verkapselte NanoFabTX™-Liposomen für den Gentransport.
NanoFabTx™-Lipidgemische für die Liposomenproduktion
Liposomen werden in großem Umfang für eine Reihe von Therapeutika verwendet, darunter niedermolekulare Verbindungen, Nukleinsäuren (mRNA, siRNA, DNA), Proteine und Peptide. Unsere NanoFabTx™-Lipidformulierungsgemische sind behandelte Lipidgemische für die Liposomenherstellung. Wir bieten eine Vielzahl von Lipidgemischen an, die Ihren Anforderungen an die Nanoformulierung am besten entsprechen, darunter PEGylierte, kationische und funktionalisierte Liposomen.
Illustrierter NanoFabTX™-Mikrofluidik-Chip für die Synthese von Mikro- und Nanopartikeln, Lipidnanopartikeln und Liposomen für den Wirkstofftransport.
NanoFabTx™-Kits für Mikrofluidiksysteme zur Synthese von Polymer- und Lipid-Nanopartikeln
Mikrofluidiksysteme bieten eine Plattform für die schnelle und reproduzierbare Herstellung von Mikropartikeln, Nanopartikeln, Lipid-Nanopartikeln und Liposomen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Methoden führt die mikrofluidische Nanopartikelsynthese zu einer kontrollierten Partikelgröße und einer geringen Größenverteilung und kann leicht auf größere Chargengrößen erweitert werden, die für präklinische Versuche benötigt werden.
Unsere NanoFabTx™-Kits für Mikrofluidiksysteme enthalten einen gebrauchsfertigen mikrofluidischen Glas-Chip, Schläuche und Zubehör und können direkt an eine Spritzenpumpe oder ein Druckpumpensystem wie die Mitos-P-Pumpe von Dolomite Microfluidics angeschlossen werden. Die NanoFabTx™-Kits für Mikrofluidiksysteme sind so konzipiert, dass sie zusammen mit unseren NanoFabTx™-Kits für die Wirkstoffformulierung und Lipidgemische eingesetzt werden können.