Merck
HomeNasschemische AnalyseMilli-Q® IQ 7003/05/10/15 Reinst- & Reinwasseraufbereitungssystem für das Labor
Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 Reinst- & Reinwasseraufbereitungssystem für das Labor
Erstklassige Qualität von Typ-1- und Typ-2-Wasser aus Leitungswasser
Überzeugen Sie sich selbst davon, wie das Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 Reinst- und Reinwasseraufbereitungssystem für das Labor Ihre anspruchsvollsten Erwartungen übertrifft – von verbesserter Produktivität und Vielseitigkeit bis hin zu geringerer Umweltbelastung.
Die vollständig integrierten Milli-Q® IQ 7003/7005/7010/7015 Systeme erzeugen Typ-1- und Typ-2-Wasser höchster Qualität direkt aus Leitungswasser und sind die perfekte Lösung für Ihre Laborwasseraufbereitung. Mit unserer Elix®-EDI-Technologie, unseren intuitiven Touchscreens, Q-POD®- und E-POD®-Entnahmeeinheiten, MyMilli-Q™-Digital-Services, dem Label „Greener Alternative Product“ sowie quecksilberfreien UV-Lampen wird das System Ihre höchsten Erwartungen übertreffen – von verbesserter Produktivität und Vielseitigkeit bis hin zu geringerer Umweltbelastung.
Milli-Q IQ 7003/05/10/15 Systeme als nachhaltiges Laborprodukt des Jahres 2022 "Sustainable Lab Product of the Year" ausgezeichnet
Milli-Q® IQ 7003/05/10/15-Systeme wurden bei den SelectScience® Scientists' Choice Awards 2022 zum „Sustainable Lab Product of the Year“ (Nachhaltiges Laborprodukt des Jahres) gewählt.
Einfache & intuitive Wasserentnahme im Labor
Mit unseren ergonomisch gestalteten, innovativen Q-POD®-Reinstwasser- und E-POD®-Reinwasser-Entnahmeeinheiten haben Sie stets komfortablen und einfachen Zugriff auf frisch aufbereitetes Wasser. Drehen Sie einfach nur den Entnahme-Drehknopf oder tippen Sie auf das Touchscreen-Menü, um auf die verschiedenen Entnahmefunktionen zuzugreifen.
Konstant erstklassige Qualität von gereinigtem Wasser
Unsere exklusiven, fortschrittlichen und nachhaltigen Aufreinigungstechnologien – einschließlich der quecksilberfreien ech2o® UV-Lampen, der Elix® EDI-Technologie und des IQnano® Ionenaustauscherharzes – liefern Wasser vom Typ 1 und Typ 2 in höchster Qualität für Ihre kritischen Experimente. Mit unserer Auswahl an anwendungsspezifischen Endfiltern können Sie die Wasserqualität an jede Anwendung anpassen. Und dank der präzisen, schnellen und kontinuierlichen Überwachung des Widerstands und des TOC direkt auf den POD-Touchscreens können Sie sich jederzeit auf Ihre Wasserqualität verlassen.
Sicherer Schutz von gelagertem Reinwasser
Durch unsere neue intelligente Lösung zur Reinwasserlagerung wird sichergestellt, dass Ihnen immer hochwertiges Typ-2-Wasser zur Verfügung steht. Einzigartige Konstruktionsmerkmale schützen vor Stillstand und bakterieller Verunreinigung und sichern die Qualität des gespeicherten Reinwassers besser als je zuvor.
Allerhöchste Benutzerfreundlichkeit
Wählen Sie eine Entnahmeoption, überwachen Sie umgehend die Wasserqualitätsparameter oder rufen Sie schnell Daten ab. Die leicht zu navigierenden Touchscreens an jeder POD-Entnahmeeinheit ermöglichen den schnellen Zugriff und die Steuerung der wichtigsten Systemfunktionen mit nur wenigen Klicks.
Platzsparend & übersichtlich
Sparen Sie wertvollen Platz, denn auf dem Labortisch steht nur die schlanke POD-Entnahmeeinheit. Die kompakte Aufreinigungseinheit und der Tank können unter dem Labortisch, an der Wand oder in einer für Ihr Labor am besten geeigneten Kombination installiert werden. Durch eine Reihe von Produktionsfließraten (3, 5, 10, 15 l/h) und verschiedene Tankgrößen (25, 50, 100 l) ist gewährleistet, dass die Anforderungen Ihres Labors dauerhaft abgedeckt sind. In Laboren mit mehr als einer Entnahmestelle können bis zu 4 Entnahmeeinheiten an ein System angeschlossen werden (1 E-POD® und 3 Q-POD® Einheiten oder 4 Q-POD® Einheiten).
Mühelose Datenverwaltung
Eine vereinfachte Datenverwaltung ist integraler Bestandteil des Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 Systems. Mit wenigen Klicks können Sie einen einzelnen Entnahmebericht herunterladen, die Wasserqualität über einen bestimmten Zeitraum kontrollieren, Kosten für gemeinsam genutzte Betriebsmittel zuweisen oder einen individualisierten Bericht erstellen. Die Rückverfolgbarkeit wird außerdem durch die e-Sure-Etiketten auf allen Aufbereitungsmedien gewährleistet.
Vollständig quecksilberfrei
Die Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 Systeme sind die ersten und einzigen vollkommen quecksilberfreien Aufbereitungssysteme auf dem Markt, die Reinstwasser direkt aus Leitungswasser herstellen und mit patentierten integrierten ech2o® UV-Lampen, die kein Quecksilber enthalten, ausgestattet sind. Darüber hinaus wird durch fortschrittliche Umkehrosmose mit einer RO-Rückführungsschleife die Wasserrückgewinnung optimiert und der Wasserverbrauch reduziert. Im Modus "Lab Close" wird das System in den Ruhezustand geschaltet, um Energie zu sparen, wenn im Labor nicht gearbeitet wird; die Wasserqualität des Systems wird dabei aufrechterhalten.
Umweltverträglichere Alternativprodukte (Greener Alternative Products)
Die Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 Systeme wurden in sieben Bereichen bewertet, die einen entscheidenden Einfluss auf die globale Erwärmung haben: Energie & Emissionen, Wasser, Verpackung, Materialien, Lieferanten & Herstellung, Kreislaufwirtschaft sowie Benutzerfreundlichkeit & Innovation.
Mit dem uns offiziell verliehenen Label „Greener Alternative Product“ bestätigen wir, dass der Kunststoff- und Strombedarf für die Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 Systeme gesenkt wurde und diese völlig quecksilberfrei sind. Schauen Sie sich die Design for Sustainability (DfS) Scorecard für die verschiedenen Systeme an:
Produktsymbol für umweltverträglichere Alternativen (Greener Alternative Products)
Qualität & Compliance
Ein validiertes und qualifiziertes Design, kombiniert mit unserem strengen Qualitätssicherungssystem für die Herstellung, ist Ihre beste Garantie. Wir bieten ein vollständiges Serviceangebot, einschließlich Validierungsunterstützung durch zertifizierte Außendienst-Servicetechniker, die kalibrierte Geräte und ein Milli-Q® spezifisches Qualifizierungshandbuch einsetzen. Die Systeme der Milli-Q® IQ-Serie sind für die Herstellung von Rein- und Reinstwasser bestimmt, das die Anforderungen der ASTM, ISO 3696, CLSI, des Europäischen Arzneibuchs und der US-Pharmakopöe erfüllt oder übertrifft.
Durch den digitalen Service wird die Systempflege vereinfacht und die Produktivität sichergestellt
MyMilli-Q™ Remote Care ist eine einzigartige online Fernüberwachungs- und Fernserviceplattform und bietet:
  • Fernzugriff auf Ihr System und Ihre Systemdaten 
  • Automatische Benachrichtigungen per E-Mail oder SMS im Falle einer Alarm- oder Warnmeldung
  • Schnellere Serviceunterstützung durch die Möglichkeit der Ferndiagnose und Fernreparatur
  • Ein vereinfachtes Datenmanagement und eine erweiterte Datenrückverfolgbarkeit, durch die eine Auditierung und Akkreditierung unterstützt wird
MyMilli-Q™ Digital Services Sticker-Symbol
Sehen Sie sich das Video Convenience of Connectivity an und erfahren Sie, wie ein vernetztes Wasseraufbereitungssystem eine durchgängige Produktivität in Ihrem Labor unterstützen kann.
Laborwasseranwendungen
Reinstwasseranwendungen
  • Chromatographie: HPLC, LC-MS, UHPLC, Ionenchromatographie (IC)
  • Elementaranalysen: AAS, ICP-MS, ICP-OES
  • Life-Science-Anwendungen: Zellkultur, PCR, Sequenzierung, DNA-Microarrays, Proteinanalysen
Reinwasseranwendungen
  • Analytische Methoden mit einer Empfindlichkeit im ppm-Bereich oder darüber, wie pH-Messungen, UV-Spektralphotometrie oder Kjeldahl-Tests
  • Reagenzienvorbereitung für Freisetzungsprüfungen, chemische Synthese, Medienvorbereitung für die Mikrobiologie
  • Zubereitung von Färbelösungen für die Histologie
  • Speisung von Instrumenten: Laborglasspülmaschinen, Edelstahl-Autoklaven, Stabilitäts- und Bewitterungsprüfkammern, klinischen Analysegeräten, Wasserstoffgeneratoren
Wasserspezifikationen / Internationale Konformität
 Reinstwasser (Typ 1)1Reinwasser (Typ 2)1
Widerstand bei 25 °C218,2 MΩ•cm> 5 MΩ•cm; typischerweise 10-15 MΩ•cm
TOC≤ 2 ppb (µg/l)3; typischerweise ≤ 5 ppb≤ 30 ppb
Partikel4Keine Partikel > 0,22 µmKeine Partikel > 0,22 µm
Bakterien5< 0,01 KBE/ml< 0,01 KBE/ml
Pyrogene (Endotoxine)6< 0,001 EU/ml< 0,001 EU/ml
RNasen7< 1 pg/ml< 1 pg/ml
DNasen7< 5 pg/ml< 5 pg/ml
Proteasen7< 0,15 µg/ml< 0,15 µg/ml
FließrateBis zu 2 l/minBis zu 2 l/min
1 Diese Werte sind typisch und können je nach Art und Kontamination des Speisewassers variieren.
2 Der Widerstand kann auch nicht-temperaturkompensiert gemäß USP-Anforderungen angezeigt werden.
3 Unter angemessenen Betriebsbedingungen; andernfalls typischerweise ≤ 5 ppb.
4 Mit Millipak® oder Biopak® Endfilter.
5 Mit Millipak® oder Biopak® Endfilter und bei Anwendung in einer Laminar-Flow-Werkbank.
6 Mit Biopak® Endfilter und bei Anwendung in einer Laminar-Flow-Werkbank.
7 Mit Biopak® Endfilter.
Anforderungen an das Speisewasser
SpeisewasserTrinkwasser (Leitungswasser)
Druck1 – 6 bar
Leitfähigkeit< 2000 μS/cm bei 25 °C
Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC)< 2 ppm
Temperatur5 – 35 °C / 41 – 95 °F
Internationale regulatorische Anforderungen
CE- und cUL-Konformitätserklärung:
Die Systeme Milli-Q® IQ 7003, Milli-Q® IQ 7005, Milli-Q® IQ 7010 und Milli-Q® IQ 7015 wurden von einem unabhängigen und akkreditierten Unternehmen auf die Einhaltung der CE-Richtlinien in Bezug auf Sicherheit und elektromagnetische Verträglichkeit geprüft. Der Bericht kann auf Anfrage eingesehen werden. Darüber hinaus werden die Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 Systeme unter Verwendung von Komponenten und Verfahren gebaut, die von der UL empfohlen werden, und sind mit der cUL-Kennzeichnung versehen. Die Registrierung kann auf der UL-Website www.ul.com geprüft werden.
Materialien
Bitte entschuldigen Sie, es ist ein unerwarteter Fehler aufgetreten
Response not successful: Received status code 500