Merck
MFVL20ST3
Durapore® 0.1 µm, Millipak® Final Fill Capsule
Millipak® Final Fill 200
Iniciar sesión para ver los posibles precios especiales de su organización
Seleccione un Tamaño
3 PKG
Preguntar
No se puede adquirir este artículo como usuario invitado. Para más información, póngase en contacto con nosotros en +34 912 158 016o
.
Acerca de este artículo
Código UNSPSC:
23151806
Saltar a
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Materiales
PVDF membrane
polysulfone housing
silicone O-ring
Nivel de calidad
esterilidad
sterile; irradiated
Línea del producto
Millipak® Final Fill 200
Características
hydrophilic
técnicas
sterile filtration: suitable
Matriz
Durapore®
tamaño de poro
0.1 μm pore size
Adaptador
fitting (38 mm (1½ in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 4
Este artículo
MFGL20SF3MFGL10SF3MFVL10ST3
pore size
0.1 μm pore size
pore size
0.22 μm pore size
pore size
0.22 μm pore size
pore size
0.1 μm pore size
technique(s)
sterile filtration: suitable
technique(s)
sterile filtration: suitable
technique(s)
sterile filtration: suitable
technique(s)
sterile filtration: suitable
product line
Millipak® Final Fill 200
product line
Millipak® Final Fill 200
product line
Millipak® Final Fill 100
product line
Millipak® Final Fill 100
sterility
sterile; irradiated
sterility
sterile; irradiated
sterility
sterile; irradiated
sterility
sterile; irradiated
material
PVDF membrane, silicone O-ring, polysulfone housing
material
PVDF membrane, polysulfone housing, silicone O-ring
material
PVDF membrane, polysulfone housing, silicone O-ring
material
PVDF membrane, polysulfone housing, silicone O-ring
matrix
Durapore®
matrix
Durapore®
matrix
Durapore®
matrix
Durapore®
Otras notas
Directions for Use
  • Organism Retention: Microorganism
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: BioProcessing
  • Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
  • Instructions for Use: Please refer general guidelines section of user guide shipped with this product
  • Storage Statement: Please refer user guide shipped with this product
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations
Información legal
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Cumpla las GMP con el programa Emprove®.
Acelere la cualificación, mantenga la conformidad y ahorre tiempo con Emprove® Dossiers.
Descargar Dossiers
Nota: será redirigido a EmproveSuite.com. Su nombre de usuario y contraseña son independientes de SigmaAldrich.com y pueden diferir.
Regístrese gratis y acceda a Emprove® Dossiers en cuestión de minutos. Actualice su plan de suscripción para desbloquear contenidos avanzados y personalizados en la Emprove® Suite
¿No encuentra lo que busca? Visite la página de ayuda del programa Emprove®..