Merck
L215945
8-(4-ETHYLPHENYL)-1,3-DIMETHYL-7-PHENYL-1H-IMIDAZO(2,1-F)PURINE-2,4(3H,8H)-DIONE
AldrichCPR
Se connecter pour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme
A propos de cet article
Formule linéaire :
C23H21N5O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
399.456
Numéro MDL:
Service technique